Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Separating Funnels with Solid Glass Plug
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Separating Funnels with Solid Glass Plug are used in liquid-liquid extractions to separate the components of a mixture into immiscible solvent phases of different densities.
155.82€ - 318.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10090531
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04030037 |
100 mL |
155.82€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10213961
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04030049 |
250 mL |
200.34€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10729221
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04030070 |
1000 mL |
318.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10040381
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04030058 |
500 mL |
196.10€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Cylindrical shape with straight discharge tube
- With NS socket and PE stopper
- With solid glass plug
- With Screwthreade retaining device
- With scale
Specifica
Borosilicate Glass | |
Polyethylene |