Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Separating Funnels with Solid Glass Plug and Graduations
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Separating Funnels with Solid Glass Plug and Graduations are used in liquid-liquid extractions to separate the components of a mixture into immiscible solvent phases of different densities.
102.00€ - 201.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Graduato | Yes |
Include | Solid Glass plug and screw thread retaining device |
Numero giunto | 29/32 NS Socket |
Product Type | Separatory Funnel |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10018360
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04022070 |
1000 mL |
201.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10719501
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04022058 |
500 mL |
157.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10579571
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04022028 |
50 mL |
102.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Cylindrical shape with straight discharge tube
- With NS socket and PE stopper
- With solid glass plug
- With Screwthreade retaining device
- With scale
Specifica
Borosilicate Glass | |
Solid Glass plug and screw thread retaining device | |
Separatory Funnel |
Yes | |
29/32 NS Socket |