Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Shell Vials
Use Kimble™ Borosilicate Glass Shell Vials for storage of dry contents.
Marca:  Kimble Chase™ 60931-12
215.76 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.10000kg
Codice prodotto. 10052582
  • 248.00€ / pezzi 1440
Spedizione stimata: 05-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use Kimble™ Borosilicate Glass Shell Vials for storage of dry contents.
  • Straight-sided
  • Clear N-51A borosilicate glass
  • Without caps
Specifica
Specifica
Trasparente
Vetro borosilicato (tipo 1)
35 mm
2 ml
Ideale per la conservazione di prodotti secchi
Fiala 'shell'