Learn More
Scientific Glass Labs™ Borosilicate Glass Spheres
For use with distillation columns. Borosilicate glass construction.
25.00€
Specifica
Tipo | Beads |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Distillation Columns |
Quantità | 500 g/bag |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12848353
|
Scientific Glass Labs™
GS/3 |
3 mm |
25.00€
500g |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Borosilicate glass construction
- Supplied in 500 gram bag ready for use
- For use with distillation columns
Specifica
Beads | |
Borosilicate Glass | |
Distillation Columns | |
500 g/bag |