Learn More
Fisherbrand™ Becher con profilo basso in vetro borosilicato con beccuccio per applicazioni gravose
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 4
Descrizione
- Heavy wall construction for increased mechanical strength
- Full 3.3 expansion borosilicate glass
- Reinforced rim with 'easy pour' pouring spout
- Graduated in white ceramic marking area
- Uniform wall thickness for optimm optical clarity
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 150 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato (Tipo 1) |
| Include | Beccuccio |
| Quantità | 10 |
| Tipo | Becher |
| Graduated | Sì |
| Scale | Ceramica bianca |
| Stile | Basso |