Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti separatori di Squibb in vetro borosilicato con tappo in PTFE
For use in liquid-liquid extractions to separate components. Lenz Laborglasinstrumente™ Separating Funnels Acc. to Squibb, with PTFE Plug are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
90.00€ - 380.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10078420
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04014170 |
1000 mL |
167.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10424111
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04014173 |
2000 mL |
123.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10567541
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04014137 |
100 ml |
90.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 24-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10633161
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04014149 |
250 mL |
91.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 24-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10415431
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04014158 |
500 mL |
380.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10567351
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04014128 |
50 mL |
102.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Without scale
- With NS socket and PE stopper
- With screwthread retaining device
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Borosilicate Glass | |
Polyethylene |