Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Squibb Separating Funnels with PTFE Plug, Scale
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Squibb Separating Funnels with PTFE Plug, Scale are used in liquid-liquid extractions to separate the components of a mixture into immiscible solvent phases of different densities.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04016173
Codice prodotto. 11846164
  • 134.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With NS socket and PE stopper
  • with PTFE plug
  • with screwthread retaining device
  • with scale (approx. volume /ml)
  • material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Specifica
2000 mL
Borosilicate Glass
Polyethylene