Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti separatori di Squibb in vetro borosilicato con tappo pieno in vetro, scala
For use in liquid-liquid extractions to separate components. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Squibb Separating Funnels with Solid Glass Plug, Scale are manufactured from durable DURAN™ glass.
74.00€ - 130.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Stopper Material Polyethylene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11886204
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
04012073
2000 mL
130.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11812652
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
04012070
1000 mL
125.00€
pezzi 2
Spedizione stimata: 24-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11882642
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
04012037
100 ml
74.00€
pezzi 2
Spedizione stimata: 24-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11802652
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
04012058
500 mL
102.00€
pezzi 2
Spedizione stimata: 24-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11892642
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
04012049
250 ml
83.00€
pezzi 2
Spedizione stimata: 24-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11872642
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
04012028
50 mL
79.00€
pezzi 2
Spedizione stimata: 24-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With NS socket and PE stopper
  • Scale of approx. volume/mL
  • With screwthread retaining device
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass
Polyethylene