Learn More
Hamilton™ 7000 Series Knurled Hub Syringes
Modified Microliter syringes with a plunger-in-needle design.
Marca:  Hamilton™ DS88500
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 10005590
  • 1615.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • The only zero dead volume syringe available
  • Fine gauge tungsten plunger wire extends to the tip of the needle
  • Ensures that all solvent is expelled
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass, Stainless Steel
Syringe
3
23 G
1/Ea.