Learn More
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Test Tube
Store test reagents and materials. Fisherbrand™ borosilicate glass test tubes come in a variety of sizes.
38.40€ - 54.20€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 4142 |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15872275
|
Fisherbrand™
90106120 |
12 mm | 75 mm | N/A | |||||
15822285
|
Fisherbrand™
90106141 |
24 mm | 150 mm | N/A | |||||
Descrizione
- Borosilicate glass test tubes, grade 3.3
- All ISO 4142
Specifica
ISO 4142 | |
Borosilicate Glass |