Learn More
IKA™ Borosilicate Glass Uncoated Receiving Flask
82.50€ - 277.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Tipo | Receiving Flask |
Quantità | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11865932
|
IKA™
0003742600 |
2000 mL |
150.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11855932
|
IKA™
0003742400 |
500 mL |
88.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11308121
|
IKA™
0003742300 |
250 mL |
82.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11390900
|
IKA™
0003742700 |
3000 mL |
277.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Borosilicate Glass | |
Receiving Flask | |
1 Each |