Learn More
Karl Hecht™ Imbuti di pesatura in vetro borosilicato
For easy transfer of liquids and powders in the laboratory. Karl Hecht™ Assistent™ Glass Weighing Boats are manufactured from durable DURAN™ borosilicate 3.3 glass.
Marca:  Karl Hecht™ 44248006
Codice prodotto. 10419061
  • 16.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Available in different capacities
  • Clear glass
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
6 mL
Borosilicate Glass
80 mm
Weighing Funnel