Learn More
Fisherbrand™ Imbuti di pesatura in vetro borosilicato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 ml
6 ml
10 ml
Altezza (sistema metrico):
70 mm
85 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per pesare piccole quantità di polvere |
| Product Type | Imbuto per pesatura |