Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Dosatore per pesata in vetro borosilicato
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
82 mm
95 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Weighing scoop/funnel combination
- Available in a range of sizes
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Capacità (sistema metrico) | 6 mL |
| Product Type | Weighing Scoop |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for complete emptying without losses |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Lunghezza (sistema metrico) | 95 mm |