Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Dosatore per pesata in vetro borosilicato
Codice prodotto. p-8007296
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
82 mm
95 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10064453
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05568003
Empties completely without any loss of material. Lenz Laborglasinstrumente™ Glass Weighing Scoops are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Weighing scoop/funnel combination
  • Available in a range of sizes
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Capacità (sistema metrico) 3 ml
Product Type Dosatore per pesata
Da utilizzare con (applicazione) Utilizzo per svuotamento completo senza perdite
Materiale Vetro borosilicato
Lunghezza (sistema metrico) 82 mm