Learn More
Fisherbrand™ Matracci di Erlenmeyer con collo largo in vetro borosilicato con scala graduata
Marca: Fisherbrand™
57.71 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.81000kg
Specifica
3000 mL | |
Borosilicate Glass | |
Erlenmeyer Flask | |
Wide Neck |