Learn More
Fisherbrand™ Custom Cleaned Clear Boston Round Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
250 mL
1000 mL
Specifica
Specifica
Capacità | 33.81 oz., 1000 mL |
Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 33.81 oz. |
Procedura di pulizia | USP purified Water |
Colore | Clear |
Materiale | Soda Lime Glass |
Lunghezza (sistema metrico) | 76 mm |
Quantità | 12/PK. |
Colore chiusura | White |
Materiale rivestimento interno | PTFE/Polyethylene |