Learn More
Fisherbrand™ Custom Cleaned Clear Boston Round Bottles
44.18 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
250 mL
1000 mL
Descrizione
- Narrow mouth
- Pre-cleaned for visible particulates using deionised water
- With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
Specifica
Capacità | 8.45 oz., 250mL |
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
Procedura di pulizia | USP purified Water |
Colore | Clear |
Materiale | Soda Lime Glass |
Lunghezza (sistema metrico) | 76mm |
Quantità | 12/PK. |
Colore chiusura | White |
Materiale rivestimento interno | PTFE |