Learn More
B2M™ Spazzole per bottiglie
Codice prodotto. 12088758
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
190 mm
235 mm
250 mm
260 mm
270 mm
300 mm
400 mm
440 mm
450 mm
500 mm
600 mm
Lunghezza (sistema metrico) spazzola:
50 mm
60 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico) setole:
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
55 mm
Tipo di punta:
2 Wicks
Bound Bristle Tip
Cotton Tip
Return End
Shell End
Without End
Without Tip
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12088758
Marca: B2M™ 10120
Edge
Clean all types of bottles and tubes. B2M™ Bottle Brushes are available with silk, nylon or goat hair bristles for the full range of uses. Brush styles and sizes are available for efficient cleaning of any size or type of receptacle.
  • Three choices of bristles:
    • White silk bristles for general cleaning use
    • Nylon bristles are very resistant for use with aggressive substances
    • Goat hair bristles are very soft for delicate cleaning
  • A variety of tip styles, including: bound-bristle, 2 wicks, cotton and shell tips
  • For cleaning all receptacles: tubes, burettes, balls and bottles
Specifica
Product Type Spazzola
Bristle Material Nylon
Tipo di punta Return End
Diametro (sistema metrico) setole 8 mm
Da utilizzare con (applicazione) Uso generale
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mayo cannula
Lunghezza (sistema metrico) spazzola 75 mm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 300 mm
Quantità Confezione da 10