Learn More
Corning™ Bottle Top Dispensers (BTD) Cylinders
Dispenses reagent to avoid losing solution during normal transfer
104.75€ - 168.78€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Dispensing Organic and Inorganic Liquids |
---|---|
Include | Four adapters |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16822100
|
Corning™
6853 |
2.5 mL |
104.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16832100
|
Corning™
6854 |
5 mL |
104.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16842100
|
Corning™
6855 |
10 mL |
112.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16852100
|
Corning™
6856 |
25 mL |
133.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16862100
|
Corning™
6857 |
50 mL |
139.68€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16872100
|
Corning™
6858 |
100 mL |
168.78€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Specialized airpurging and closed circuit system ensures no loss of reagent during dispensing, as well as when the device is not in use
- Comes with four adapters with different diameters for universal use with multiple bottle sizes
- Telescopic suction tube can be adjusted smoothly to different bottle heights
- Calibration tool allows easy in-lab calibration with built-in recalibration mechanism to ensure the highest reproducibility during the dispenser’s long life cycle
- Every dispenser is individually tested and delivered with a certificate of performance
- For dispensing organic and inorganic liquids
Specifica
Dispensing Organic and Inorganic Liquids | |
Four adapters |