Learn More
Corning™ Bottle Top Dispensers (BTD) Outer Housing
Outer housing for BTD and dispensing reagents
40.74€ - 98.94€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Dispensing Organic and Inorganic Liquids |
---|---|
Include | Four adapters |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16852090
|
Corning™
6846 |
2.5 mL |
40.74€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16862090
|
Corning™
6847 |
5 mL |
40.74€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16872090
|
Corning™
6848 |
25 mL |
74.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16882090
|
Corning™
6849 |
50 mL |
74.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16892090
|
Corning™
6850 |
100 mL |
98.94€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Specialized airpurging and closed circuit system ensures no loss of reagent during dispensing, as well as when the device is not in use
- Comes with four adapters with different diameters for universal use with multiple bottle sizes
- Telescopic suction tube can be adjusted smoothly to different bottle heights
- Calibration tool allows easy in-lab calibration with built-in recalibration mechanism to ensure the highest reproducibility during the dispenser’s long life cycle
- Every dispenser is individually tested and delivered with a certificate of performance
- For dispensing organic and inorganic liquids
Specifica
Dispensing Organic and Inorganic Liquids | |
Four adapters |