Learn More
Sartorius Bottled Media for Sartorius Membrane Filtration Units
Lysine agar media for wild yeasts determination
Marca:  Sartorius 14143----------A
Codice prodotto. 11790875
  • 238.00€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The traditional culture media for microorganisms is agar media. This can be used for the membrane filtration method or for direct incubation. Agar media in bottles are the cost-effective alternative for casting plates.
  • 250mL bottles, 4 bottles per box
  • Economical, provides time and cost savings
  • According to international formulas
  • Consistent quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Liquid
Lysine
Wild yeast determination
250 mL
Germany
250 mL
Bottle