Learn More
SGE™ BP5 Capillary GC Column
Excellent general purpose GC column
640.00€ - 730.00€
Specifica
Stationary Phase | SGE™ BP5 |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 98 ft. |
Da utilizzare con (applicazione) | Hydrocarbon Analysis, Pesticide Analysis, Herbicides Analysis, Drugs of Abuse, Hydrocarbon Analysis |
Dimensione particelle | 0.25 μm |
Gamma di temperatura | -60°C to +320/340°C |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12965551
|
SGE™
054177 |
0.32 mm | Hydrocarbon Analysis, Pesticide Analysis, Herbicides Analysis, Drugs of Abuse, Hydrocarbon Analysis |
730.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10037959
|
SGE™
054183 |
0.25 mm | Hydrocarbon Analysis, Pesticide Analysis, Herbicides Analysis, Drugs of Abuse, Hydrocarbon Analysis |
640.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Low bleed
- Non-polar
- Temperature Range: -60° to +320/340°C (-76°F to +608/644°F)
Specifica
SGE™ BP5 | |
Hydrocarbon Analysis, Pesticide Analysis, Herbicides Analysis, Drugs of Abuse, Hydrocarbon Analysis | |
-60°C to +320/340°C | |
30 m | |
Non polar |
98 ft. | |
0.25 μm | |
0.25 μm | |
5% Phenyl; 95% Dimethyl Polysiloxane |