Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bradford Dye Reagent, Ready-to-Use soln.
Suitable for protein concentration determination (100 to 1500μg)
89.55€ - 146.73€
Specifica
Materiale o nome chimico | Bradford Dye Reagent |
---|---|
Colore | Blue |
Nota nome | Ready-to-Use soln. |
Numero UN | UN1805 |
Informazioni di solubilità | Miscible with water. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15424109
|
Thermo Scientific Chemicals
J61522.AP |
500 mL |
89.55€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15434109
|
Thermo Scientific Chemicals
J61522.K2 |
1 L |
146.73€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The Bradford Reagent is suitable for protein concentration determination (100-1500μg).Bradford dye reagent is used in the determination of protein content in cell fractions and assessing the protein concentrations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Bradford Dye Reagent | |
Ready-to-Use soln. | |
Miscible with water. |
Blue | |
UN1805 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H314-H318-H371
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
May cause damage to organs.
P234-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P390-P501c
H290-H302+H332-H314-H335-H371
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: PHOSPHORIC ACID SOLUTION
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
- Bradford Dye Reagent
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: phopshoric acid, methanol
RUO – Research Use Only