Learn More
Brady™ BBP™ Heavy-Duty Print Ribbon
BBP™ Heavy-Duty B30 Series Drop & Click print ribbons enable 5-second ribbon supply changes. No calibrating, no threading, no waste, no hassles and the ink always faces the right direction.
90.05€ - 258.00€
Specifica
Product Type Printer Ribbon
Print Technology Thermal Transfer
Lunghezza (sistema imperiale) 200 ft.
Larghezza (sistema imperiale) 4.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 60.96 m
Visualizza altre specifiche
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Colore Da utilizzare con (applicazione) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Da utilizzare con (applicazione) Prezzo Quantità e disponibilità  
11736475
Vedere i documenti
Brady™
118085
Blue For solvent and scratch resistance
226.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11726475
Vedere i documenti
Brady™
118084
Black For solvent and scratch resistance
258.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11746475
Vedere i documenti
Brady™
118086
Green For solvent and scratch resistance
226.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11756475
Vedere i documenti
Brady™
118087
Magenta For solvent and scratch resistance Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11766475
Vedere i documenti
Brady™
118088
Orange For solvent and scratch resistance
226.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11796475
Vedere i documenti
Brady™
118091
Yellow For solvent and scratch resistance, Designed to print yellow on white
226.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11776475
Vedere i documenti
Brady™
118089
Red For solvent and scratch resistance
226.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11786475
Vedere i documenti
Brady™
118090
White For solvent and scratch resistance
255.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11706485
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
118094
Black For smear, chemical and environmental resistance, Use with Vinyl Self-Laminating, Tamper Evident Metallized Polyester
90.05€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
13513310
Vedere i documenti
Brady™
118093
Black For solvent and scratch resistance, Halogen free, Use with Raised Panel Engraved Plate Substitute
94.90€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15783539
Vedere i documenti
Brady™
118097
White For solvent and scratch resistance, High heat resistance
90.05€
Pezzo
Spedizione stimata: 29-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label.
  • ''Drop & Click'' print ribbons for quick and easy supply changes. R6000 Series Halogen-Free Resin Formulation offers excellent solvent, scratch and heat resistance.
  • R4300 Series Ribbons offers strong environmental resistance against smearing and chemicals.
  • R4400 Series Resin Formulation offers excellent resistance to solvents, scratches and high heat when printed on the appropriate label material.
  • R10000 series ribbons are based on a resin formulation that offers a high performance image with strong solvent and scratch resistance.
  • Ribbons are tough, smear-proof that produce long-lasting printed text.
  • Print can withstand years in industrial areas and outdoor conditions.
  • No calibrating, no threading, no waste, no hassles.
Specifica
Specifica
Printer Ribbon
200 ft.
60.96 m
Thermal Transfer
4.3 in.
110 mm