Learn More
Brady™ BBP™ Hi-Performance Polyester Tape
BBP™ Hi-Performance Polyester Tape (B-569) has low halide content and is designed for marking stainless steel pipes particularly in harsh environments.
143.00€ - 503.00€
Specifica
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent, Pressure-sensitive
Finitura Gloss
Formato Tape
Materiale Polyester
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 33
Codice del prodotto Marca Colore Larghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Larghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
11776385
Vedere i documenti
Brady™
117930
Black 2.25 in.
344.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11796385
Vedere i documenti
Brady™
117932
Black 0.5 in.
159.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11766385
Vedere i documenti
Brady™
117929
Black 4 in.
503.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11786385
Vedere i documenti
Brady™
117931
Black 1.12 in.
238.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11706395
Vedere i documenti
Brady™
117933
Blue 4 in.
503.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11716395
Vedere i documenti
Brady™
117934
Blue 2.25 in.
344.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11726395
Vedere i documenti
Brady™
117935
Blue 1.12 in.
238.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11736395
Vedere i documenti
Brady™
117936
Blue 0.5 in.
159.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11706405
Vedere i documenti
Brady™
117943
Clear 1.12 in.
238.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11786395
Vedere i documenti
Brady™
117941
Clear 4 in.
503.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11716405
Vedere i documenti
Brady™
117944
Clear 0.5 in. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11796395
Vedere i documenti
Brady™
117942
Clear 2.25 in.
344.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11726405
Vedere i documenti
Brady™
117945
Green 4 in.
503.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11736405
Vedere i documenti
Brady™
117946
Green 2.25 in.
344.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11746405
Vedere i documenti
Brady™
117947
Green 1.12 in.
238.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11756405
Vedere i documenti
Brady™
117948
Green 0.5 in.
159.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11706425
Vedere i documenti
Brady™
117963
Orange 1.12 in.
238.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11786415
Vedere i documenti
Brady™
117961
Orange 4 in.
503.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11716425
Vedere i documenti
Brady™
117964
Orange 0.5 in.
159.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11796415
Vedere i documenti
Brady™
117962
Orange 2.25 in.
344.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11706435
Vedere i documenti
Brady™
117973
Red 4 in.
503.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11716435
Vedere i documenti
Brady™
117974
Red 2.25 in.
344.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11726435
Vedere i documenti
Brady™
117975
Red 1.12 in.
238.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11736435
Vedere i documenti
Brady™
117976
Red 0.5 in.
159.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11746445
Vedere i documenti
Brady™
117987
White 2.25 in.
344.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11726445
Vedere i documenti
Brady™
117985
White 4 in.
503.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11736445
Vedere i documenti
Brady™
117986
White 3 in.
449.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11766445
Vedere i documenti
Brady™
117989
White 0.5 in.
159.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11756445
Vedere i documenti
Brady™
117988
White 1.12 in.
238.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11776445
Vedere i documenti
Brady™
117990
Yellow 4 in.
503.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11786445
Vedere i documenti
Brady™
117991
Yellow 2.25 in.
344.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11796445
Vedere i documenti
Brady™
117992
Yellow 1.125 in.
238.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11706455
Vedere i documenti
Brady™
117993
Yellow 0.5 in.
159.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Durable, ultra-smooth polyester labels with permanent pressure sensitive acrylic adhesive
  • Outdoor grade polyester tape can be thermal transfer printed
  • Withstands mild chemicals, oil and water
  • Enables printers with XY cutters to cut custom shapes or multiple labels out of a single continuous roll
Specifica
Specifica
Acrylic, Permanent, Pressure-sensitive
Tape
Non-sterile
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers
3 to 5 Years
-40 to 212°F
45 lb./in.
100 ft.
Gloss
Polyester
Designed for use on Stainless Steel pipes in harsh environments such as the pulp and Paper industry
80 Gardner Units
1 Roll
-40°C to +100°C
0.003 in.
30.48 m