Learn More
Brady™ Indoor/Outdoor Vinyl Tape for B30 Printers
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Clear
Gray
Green
Orange
Red
White
Yellow
Larghezza (sistema imperiale):
0.5 in.
1.125 in.
2.25 in.
3 in.
4 in.
Larghezza (sistema metrico):
12.70 mm
15.15 mm
28.58 mm
2.86 cm
5.72 cm
7.62 cm
76.20 mm
10.16 cm
101.60 mm
Dimensione della confezione:
1 BX
Descrizione
- Conforms to irregular, curved, rough and highly textured surfaces.
- Adheres to difficult low-surface energy items.
- Can be applied at cold temperatures.
- Length: 30.5 m (100 ft.) per roll.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | RoHS 2002/95/EC |
| Descrizione | Indoor/Outdoor Vinyl Tape for Brady B30 Printers |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic, Permanent |
| Rivestimento | None |
| Colore | Blue |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Vinyl |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Nastro per marcatura colorata |
| Vedi altri risultati |