Learn More
Brady™ Indoor/Outdoor Vinyl Tape for B30 Printers
Codice prodotto. p-4164134
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Clear
Gray
Green
Orange
Red
White
Yellow
Larghezza (sistema imperiale):
0.5 in.
1.125 in.
2.25 in.
3 in.
4 in.
Larghezza (sistema metrico):
12.70 mm
15.15 mm
28.58 mm
2.86 cm
5.72 cm
7.62 cm
76.20 mm
10.16 cm
101.60 mm
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11786635
Marca: Brady™ 142032
Durable, low-shrink Indoor/Outdoor Vinyl Tape with very aggressive adhesive.
  • Conforms to irregular, curved, rough and highly textured surfaces.
  • Adheres to difficult low-surface energy items.
  • Can be applied at cold temperatures.
  • Length: 30.5 m (100 ft.) per roll.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità RoHS 2002/95/EC
Descrizione Indoor/Outdoor Vinyl Tape for Brady B30 Printers
Tipo di adesivo Permanent Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore Yellow
Finitura Gloss
Materiale Vinyl
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Nastro per marcatura colorata
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Pipe marking, arrow tape, warehouse marking, warning panels, safety signs, arc flash and visual workplace labels
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers
Brillantezza 50 Gardner Units
Etichette per riga 1
Durata della vita 8 to 10 Years
Quantità 1 Roll
Forma Rectangle
Tipo di software Brady Workstation, LabelMark, MarkWare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +179.6°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +82°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 100 ft. x 4 in. (30.48 m x 10.16 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 100 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 m
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema metrico) 101.60 mm
Alternate Part Number 142032