Learn More
Brady™ Cartucce di etichette BMP™ 21 ID Pal™: Nastro di pellicola in poliestere trasparente
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0,3in.
0.5 in.
0,75in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Descrizione
Use this film tape for a variety of labeling applications. BMP™ Label Cartridges for BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL are ideal for centrifuge, Eppendorf and PCR tubes; conical and large tubes; cryo tubes and vials.
- High adhesive
- Translucent
- Gloss finish
- Perfect for autoclaving and for use in below freezing temperatures
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815) |
| Descrizione | Polyester tape for BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL |
| Tipo di adesivo | Permanente |
| Colore | Bianco, White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Cartuccia, etichetta |
| Materiale | Poliestere |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Cartuccia di etichette |
| Sterilità | Non-sterile |
| Show More |