Learn More
Brady™ Solvent and Chemical Resistant Polyester Labels with Ribbon for M21 Printers
Designed to meet the rigors of laboratory applications, Brady’s B-488 material excels at resisting chemicals, oils, alcohols, and heat. Due to its inherent properties, this polyester can also be used for asset tracking, datacom identification, barcode labeling, and more.
44.85€ - 51.55€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | AGA, CSA, UL |
Descrizione | Surface Mount |
Tipo di adesivo | Resina acrilica permanente, Permanent |
Colore | Nero su bianco, White |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11513904
|
Brady™
110935 |
0.5 in. |
44.85€
1 scatola |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11523904
|
Brady™
110936 |
0.75 pollici |
51.55€
1 scatola |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
For use in extreme high temperatures
- Tecnologia THT (top)
- Finitura satinata
- Test consigliato
Specifica
Autoclavable | |
Surface Mount | |
Nero su bianco, White | |
Cartridge (Label) | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M210 Label Printer, M210-LAB Label Printer, M211 Label Printer, BMP™21 LAB Label Printer, BMP™21-PLUS Label Printer | |
1 Roll | |
-40°F to +320°F | |
3.7 mil | |
21 ft. | |
6.4 cm |
AGA, CSA, UL | |
Resina acrilica permanente, Permanent | |
Opaco | |
Poliestere | |
Label Cartridge | |
Identificazione generale, identificazione in laboratorio, fiala, piastra a pozzetti | |
1 | |
Rectangle | |
-40°C to +160°C | |
0.094 mm | |
6.40 m |