Learn More
Brady™ Stampante per etichette BMP™21 LAB
Progettate in modo specifico per l'uso in autoclave, azoto liquido, congelatore e bagni di acqua calda, inalterate dai prodotti chimici usati in laboratorio
Marca: Brady™ 139538
Includes: Stampante BMP21 LAB, cartuccia di etichette M21-750-7425, custodia rigida e guida rapida.
Descrizione
Designed specifically for use in autoclaves, liquid nitrogen, freezers, hot baths and are unaffected by lab chemicals
- Stampa i dati identificativi di larghezza da 0.25 a 0.75in. per massimizzare la quantità di dati
- La funzione di etichettatura taglia automaticamente il nastro in base alle dimensioni della fiala
- Simboli dell'alfabeto greco con indicazione di data e ora per una migliore tracciabilità dei campioni
- Serializzazione automatica integrata e codice a barre
- Tastiera alfabetica, libreria grafica, tasti di configurazione dell'etichetta e funzioni di menu per una rapida creazione di etichette
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Tecnologia Smart Cell automatica per la configurazione automatica dell'etichetta
- Disponibile anche in kit (BMP21-LAB KIT1) che comprende l'adattatore CA
- Paracolpi in gomma stampata per garantire la protezione dalle cadute
- Scanalature sull'impugnatura per una facile lavorazione
- Taglierina e dispositivo di prelievo dell'etichetta per afferrare l'etichetta dopo il taglio
- Funzione di stampa monocolore
- Display LCD a tre righe per la massima visibilità
- Lunghezza massima del rotolo: 21 piedi (6.4 m)
- Grigio/blu
- L x P x A: 9.63 x 4.94 x 2.6in. (24.46 x 12.5 x 6.6 cm)
Applicazioni:
Identificazione del laboratorio, etichettatura per la comunicazioni dati, etichettatura generica e industriale, identificazione dei pannelli, contrassegni di fili e cavi, strutture, identificazione per la sicurezza e la manutenzione, codici a barre, etichettatura dei circuiti stampati, identificazione sanitaria, Lean/5S.
Compliance
BMP21-LAB: Conformità RoHS, WEEE, EU REACH SVHC
BMP21-LAB-KIT1: Conformità RoHS, WEEE.
Servizi
Due anni.
Specifica
BMP21 LAB label printer | |
Schermo LCD monocromatico | |
235 mm | |
235 mm | |
24.46 x 12.5 x 6.6 cm (9.63 x 4.94 x 2.60 in.) | |
Stampante per etichette BMP21-LAB - confezione con blister | |
Croato; ceco; danese; olandese; inglese; estone; finlandese; francese; tedesco; ungherese; italiano; norvegese (Bokmål); polacco; portoghese; rumeno; slovacco; sloveno; spagnolo; svedese; turco | |
0.4 in./sec. | |
Da 5 °C a 40 °C | |
Identificazione in laboratorio | |
2 anni |
Grigio | |
Trasferimento termico | |
125 mm | |
50 mm | |
Monocromatico | |
Stampante BMP21 LAB, cartuccia di etichette M21-750-7425, custodia rigida e guida rapida | |
Memorizza 12 etichette | |
203 dpi | |
0.75 kg | |
1 Ea. | |
6 batterie AA; batteria ricaricabile; adattatore AC |