Learn More
Brady™ Cartucce per etichettatrice BMP™51/BMP™53: Poliestere Freezerbondz II
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
Marca:  Brady™ 143326
Codice prodotto. 12603006
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
  • Designed to “match” existing vial, slide, and well plate sizes
  • Holds up under tissue processing protocols and other extreme conditions
  • Readable and allow for easy bar coding and scanning
  • Color: Black on White
  • Material: Freezerbondz™ II Polyester
  • Printer Compatibility: BMP51, BMP53
Specifica
Specifica
White
Polyester
25.40 mm
2.54 cm
0.081 mm
Permanent
White film with white thermal transfer printable topcoat
-196°C to +130 °C
Laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
1.9 in.
1 in.
0.0032 in.
1.9 x 1 in.
BMP51/53 FreezerBondz Labelmaker Labels
Rectangle
ASTM D
100/Pk.