Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Freezerbondz Polyester
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
Marca:  Brady™ 143312
Codice prodotto. 12642976
  • 92.00€ / 1 scatola
Spedizione stimata: 27-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
  • Designed to “match” existing vial, slide, and well plate sizes
  • Holds up under tissue processing protocols and other extreme conditions
  • Readable and allow for easy bar coding and scanning
  • Color: Black on White
  • Material Type: Polyester
  • Material Description: Freezerbondz™ Polyester
  • Printer Compatibility: BMP51, BMP53
Specifica
Specifica
White
Polyester
31,75 mm
9.5 mm
0.053 mm
Permanent
Pellicola bianca con strato superiore bianco opaco stampabile a trasferimento termico
-196°C to +130 °C
Laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
1,25in.
0.37 in.
0.0021 in.
9.53 x 31.75 mm
BMP51/53 FreezerBondz Labelmaker Labels
Rectangle
ASTM D
1 Ea.