Learn More
Brady™ Etichette in poliestere Freezerbondz
Codice prodotto. p-2708130
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
0.37 in.
0.375 in.
0.6 in.
1 in.
1.5 in.
Altezza (sistema metrico):
9.5 mm
1.5 cm
15 mm
25 mm
25.40 mm
38.1 mm
98.4 mm
Quantità:
100/Roll
250 rullo/i
250/Pk.
3000 Pk.
3000 rullo/i
3000/Roll
500/Pk.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 10090832
Marca: Brady™ 011258
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Securely mark lab samples on smooth flat surfaces in challenging environments like liquid nitrogen and freezers with B-490 FreezerBondz™ Cryogenic Matte Polyester Labels.
  • Freezerbondz labels can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen.
  • They have good print smudge resistance, solvent resistance, and good high and low temperature performance.
  • Specialized – Aggressive adhesive labels are engineered for a wide range of lab ID applications on flat surfaces, including cryogenic storage boxes.
  • Durable – Labels withstand solvents, smudges, liquid nitrogen, freezer applications and a high/low temperature range of -320° to 212°F (-196° to 100°C).
  • Adhesive – Permanent acrylic adhesive for tight bonding to glass, stainless steel and copper, or wrapping around tubes and vials with an 1/8 in. overlap.
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS 2002/95/EC
Descrizione TLS 2200/TLS PC Link Labels
Tipo di adesivo Permanent Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Cold Surface Label
Da utilizzare con (applicazione) General identification, Laboratory identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP61;BMP71 (with media adapter)
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
Modello PTL-112-490
N. per confezione 500 Label(s) / Roll
Quantità 500/Pk.
Forma Rectangle
Size 31.75 mm (W) x 9.53 mm (H)
Dimensioni pannello (sistema imperiale) 0.375 in H x 1.25 in W
Dimensioni pannello (sistema metrico) 9.53 mm H x 31.75 mm W
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to 266°F
Temperature Range (Metric) -196°C to 130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0026 in.
Spessore (sistema metrico) 0.053 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 15.88 mm
Dimensions (LxW) 31.75 x 9.5 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 31.75 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.37 in.
Altezza (sistema metrico) 9.5 mm
Alternate Part Number PTL-112-490