Learn More
Brady™ Gate Valve Lockout Devices
Make locking out valves safe and easy
50.65€
Specifica
Product Type | Gate Valve Lockout |
---|---|
Colore | Red |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Make locking out valves safe and easy |
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | −20° to +80°F |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10090564
|
Brady™
065563 |
6.5 to 10 in. | 16.5 to 25.4 cm |
50.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Two sizes to fit valve handles from 1 to 6 in. in diameter (2.54 to 15.2cm)
- Durable, nonadherent plastic resists chemicals, heat, and cold
- Stainless-steel hinge design adds strength and security
- Knockout feature accommodates OS&Y, or “rising stem” gate valves
- Accept all locks with up to 0.35 in. (0.9cm) shackle diameter and 0.75 in. (1.9cm) or greater vertical shackle clearance
Specifica
Gate Valve Lockout | |
Polypropylene | |
−20° to +80°F |
Red | |
Make locking out valves safe and easy | |
0° to 175°C |