Learn More
Brady™ GlobalMark™ Permanent Vinyl Tapes
Codice prodotto. 17649515
Click to view available options
Colore:
White
Yellow
Dimensions (LxW):
30.48 m x 101.6 mm (100 ft. x 4 in.)
30.48 m x 57.15 mm (100 ft. x 2.25 in.)
Dimensione della confezione:
1 BX
1 rotolo
Pezzo
Codice prodotto. 17649515
Marca: Brady™ 113114
Allow labels to stick and stay stuck on highly textured surfaces
Easily adhere to difficult low-surface energy items such as PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made of recycled plastics.
  • B-595 Vinyl film with permanent adhesive
  • Provide 5 years outdoor durability
  • Available in white and yellow
Compliance
Compliant with RoHS Directive
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore Yellow
Finitura Gloss
Formato Continuous
Materiale Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Component and equipment labelling, Electrical labelling, Facility identification, Floor marking, Lean and 5S labelling, Pipe and valve marking, Warehouse marking
Da utilizzare con (apparecchiatura) GlobalMark™ Printer
Brillantezza 60 Gardner Units
Etichette per riga 1
Durata della vita 5 Years
Quantità 1 Roll
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +180°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +82°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 30.48 m x 101.6 mm (100 ft. x 4 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 100 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 m
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema metrico) 101.60 mm
Altezza (sistema metrico) 30.48 m
Alternate Part Number GLOBALMARK VINYL B595 YELLOW 100MM