Learn More
Brady™ Hazwik™ Spill Kits
Codice prodotto. p-4492130
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
5 gal.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10409894
Marca: Brady™ 813858
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemical class spill kits
SKH-CFB Emergency Response Portable Spill Kit
  • Reusable clear bag with shoulder strap
  • (32) 38.1 x 48.26cm (15 x 19 in.) pads
  • (5) 7.62cm x 1.22m (3 in. x 4 ft.) SOCs
  • 43.18 x 48.26cm (17 x 19 in.) pillow
  • Nitrile gloves, goggles, two disposal bags and instruction sheet
  • Shipping wt: 11.34kg (25 lbs.)
SKH-PP — Portable Economy Spill Kit
  • For small spills of hazardous materials
  • (10) 38.1 x 48.26cm (15 x 19 in.) pads
  • (2) 7.62cm x 1.22m (3 in. x 4 ft.) SOCs
  • Nitrile gloves, disposal bag and instruction sheet
  • Shipping wt: 2.26kg (5 lbs.)
Specifica
Colore Yellow
Capacità (sistema imperiale) 5 gal.
Capacità (sistema metrico) 15.12 L
Materiale PVC
Tipo Portable Spill Containment Kit
Da utilizzare con (applicazione) Portable economy kit for small spills
Include (10) 38.1 x 48.26 cm pads, (2) 7.62 cm x 1.22 m socks, nitrile gloves, disposal bag, instruction sheet
Quantità confezione 1 Kit
Dimensioni (L x P x A) 20 x 16 x 4 in. (50.8 x 40.64 x 10.16 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 20 in.
Lunghezza (sistema metrico) 50.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 16 in.
Larghezza (sistema metrico) 40.64 cm
Altezza (sistema imperiale) 4 in.
Altezza (sistema metrico) 10.16 cm
Peso (sistema imperiale) 3.909 lb.
Peso (sistema metrico) 1.8 kg