Learn More
Brady™ Etichette IDXPERT™ e LABXPERT™ FreezerBondz II: Forma rettangolare
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0.25 in.
0.37 in.
0.5 in.
0.8 in.
0.9 in.
1in.
1.9 in.
19 in.
Altezza (sistema imperiale):
0.37 in.
0.5 in.
0.5 pollici
1 in.
1 pollici
1.25 in.
Quantità:
1 Ea.
225 rullo/i
225/Pk.
250/Pk.
275 rullo/i
300/Pk.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Descrizione
Labels withstand environments from LN2 to autoclave, helping preserve research while maintaining sample traceability
- Made of polyester with permanent acrylic adhesive
- Can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
- Provides viewing window for liquid level inside vial
- Survives exposure to common laboratory environments, such as liquid nitrogen, freezers down to -196°C (-320.8°F), autoclaves, and water baths up to 121°C (249.8°F)
- Label sizes available for vials, slides, well plates, straws, petri dishes, boxes, and general applications
Order Info
Da utilizzare con stampanti Brady LABXPERT e IDXPERT
Specifica
Specifica
| Descrizione | Montaggio a superficie |
| Tipo di adesivo | Acrilico permanente, Permanent |
| Colore | Nero su bianco, White |
| Finitura | Semilucido |
| Formato | Etichetta |
| Materiale | Poliestere FreezerBondz™ II |
| Product Type | Etichetta |
| Da utilizzare con (applicazione) | Identificazione generale e industriale, identificazione in laboratorio |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stampante iDXPERT™, LabXpert™ |
| Etichette per riga | 1 |
| Vedi altri risultati |