Learn More
Brady™ Etichette IDXPERT™ e LABXPERT™ FreezerBondz II: Forma rettangolare
Codice prodotto. 10506360
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0.25 in.
0.37 in.
0.5 in.
0.8 in.
0.9 in.
1in.
1.9 in.
19 in.
Altezza (sistema imperiale):
0.37 in.
0.5 in.
0.5 pollici
1 in.
1 pollici
1.25 in.
Quantità:
1 Ea.
225 rullo/i
225/Pk.
250/Pk.
275 rullo/i
300/Pk.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Codice prodotto. 10506360
Marca: Brady™ 105944
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Le etichette resistono in ambienti che vanno da LN2 ad autoclave, contribuendo a salvaguardare la ricerca mantenendo la tracciabilità del campione
Labels withstand environments from LN2 to autoclave, helping preserve research while maintaining sample traceability
  • Made of polyester with permanent acrylic adhesive
  • Can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Provides viewing window for liquid level inside vial
  • Survives exposure to common laboratory environments, such as liquid nitrogen, freezers down to -196°C (-320.8°F), autoclaves, and water baths up to 121°C (249.8°F)
  • Label sizes available for vials, slides, well plates, straws, petri dishes, boxes, and general applications
Order Info
Da utilizzare con stampanti Brady LABXPERT e IDXPERT
Specifica
Descrizione Montaggio a superficie
Tipo di adesivo Resina acrilica permanente, Permanent
Colore Nero su bianco, White
Finitura Semilucido
Formato Etichetta
Materiale Poliestere FreezerBondz™ II
Product Type Etichetta
Da utilizzare con (applicazione) Identificazione generale e industriale, identificazione in laboratorio
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stampante iDXPERT™, LabXpert™
Etichette per riga 1
Quantità 225 rullo/i
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320.8°F to 249.8°F
Temperature Range (Metric) Da -196 °C a 121 °C
Spessore (sistema metrico) 0.081 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.86 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 pollici
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm