Learn More
Brady™ Indoor/Outdoor BMP™71 Vinyl Labeling Tape
Codice prodotto. 11715613
Click to view available options
Colore:
Orange
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Codice prodotto. 11715613
Marca: Brady™ 142350
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with BMP 71 Label Maker
  • Aggressive permanent adhesive sticks well to pipes, walls, equipment, windows and most clean, dry surfaces
  • Pliable—conforms well to irregular, curved or rough surfaces
  • Excellent resistance to oils, detergents, dirt, grime and many solvents
  • Five-year average outdoor durability in temperatures from 180° to -40° F (82° to -40°C)
  • Can be applied in temperatures as low as 0°F (-18°C)
Order Info
Each roll is 50 ft. long (15.2m)
Specifica
Certificazione/Conformità BS5609:1986 Section 2 and section 3
Descrizione BMP71 Label Printer Tapes
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore Red
Finitura Gloss
Formato Nastro
Materiale Vinyl
Product Type Label Tape
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and outdoor use
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71 Label Maker
Brillantezza 50 Gardner Units
Etichette per riga 1
Durata della vita 5 Years
Quantità 1 Roll
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40 to 180°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +82°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 50 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 15.24 m
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm