Learn More
Brady™ Indoor/Outdoor Permanent Adhesive Vinyl Label Cartridges
Codice prodotto. p-4826945
Click to view available options
Colore:
Black on Orange
Black on White
Black on Yellow
White on Blue
White on Green
White on Purple
White on Red
Dimensioni (L x P):
21 x 0.25 in. (6.4 m x 6.35 mm)
21 x 0.375 in. (6.4 m x 9.53 mm)
21 x 0.5 in. (6.4 m x 12.7 mm)
21 x 0.75 in. (6.4 m x 19.05 mm)
missing translation for 'unitSize'
1 BX
Pezzo
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11733464
missing translation for 'mfr': Brady™ 142794
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Indoor/Outdoor Permanent Adhesive Vinyl Label Cartridges adhere to irregular, rough and curved surfaces.
Adheres to irregular, rough and curved surfaces
  • For use with BMP™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPal™, LabPal™ Printers (M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL).
  • Made of 8-10 year indoor/outdoor material.
  • Matte finish with permanent adhesive.
  • Stands up to grease, oil and most industrial chemicals.
  • Available in various sizes and colors.
Applications:
General identification, laboratory identification, panel identification, panel labels, plant labels, safety labels, Lean/5S and visual workplace labels, pipe marking, tool labeling, equipment labeling and outdoor labeling.
Compliance
RoHS Compliant, WEEE, EU REACH SVHC
†Compatible with the BMP™21-PLUS printer only.
Spezifikation
Product Type Label Cartridge
Colore White on Blue
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer
Materiale Vinyl
Print Technology Trasferimento termico
Lunghezza (sistema imperiale) 21 ft.
Larghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 6.4 m
Larghezza (sistema metrico) 19.05 mm
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensioni (L x P) 21 x 0.75 in. (6.4 m x 19.05 mm)
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Descrizione Vinyl tape for BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL
Finitura Gloss
Formato Continuous
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +179.6°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +82°C
Certificazione/Conformità BS5609:1986 Section 2 and section 3
Da utilizzare con (applicazione) Freezer
Quantità 1 Ea.
Alternate Part Number M21-750-595-BL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt