Learn More
Brady™ Cartuccia per etichettatrice: In nylon, rotonda
Codice prodotto. p-4911893
Click to view available options
Colore:
Bianco
Black
Orange
Red
Yellow
Diametro (sistema imperiale):
0.375 in.
Diam. 0.375 poll.
0.5 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Codice prodotto. 12784039
Marca: Brady™ 143340
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Cartuccia per etichettatrice: Le etichette avvolgenti rotonde in nylon (B-499) sono altamente flessibili per adattarsi a superfici curve strette come fili e cavi.
Label Maker Cartridge: Round Nylon Cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • All-in-one cartridge includes label supply and R4300 Series ribbon
Specifications
Colore Orange
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Materiale Tela di nylon
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.165 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.375 in.
Diametro (sistema metrico) 0.95 cm
Tipo di adesivo Permanent
Sterilità Non-sterile
Descrizione BMP51/53 Labelmaker Labels
Finitura Matte White
Forma Round
Forza di trazione 80 lb./in.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40 to 194°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +90°C
Certificazione/Conformità UL, CSA, DIN VDE 0472 Part 815, ASTM D
Da utilizzare con (applicazione) Wiremarking and general labeling applications
Quantità 1 Ea.