Learn More
Brady™ Etichette per stampante portatile BMP™21 e per stampanti ID PAL™ e LABPAL™
Identificazione in generale, identificazione in laboratorio, identificazione per pannelli e piastre
Marca: Brady™ 121015
45.23 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21744" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
For general identification, laboratory identification, panel identification and plate
- Made of B-7425 polypropylene or B-595 vinyl film with pressure sensitive, permanent adhesive
- Various colors available
Compliance
Conforme alla Direttiva RoHS
Specifica
RoHS | |
Bianco | |
Label | |
Etichetta per stampante | |
Stampante portatile BMP™21, stampante ID PAL e LABPAL | |
Da -112 a 158 °F | |
0.004 in. | |
21 piedi | |
12.70 mm |
Acrilico | |
Opaco | |
Polipropilene | |
Identificazione in generale, identificazione in laboratorio, identificazione per pannelli e piastre | |
Rotolo da 2000 | |
Da -80 a 70 °C | |
6.4 m | |
0.5 in. |