Learn More
Brady™ Labels for Desktop Laser Printers
Codice prodotto. 10407272
Click to view available options
Colore:
Translucent
White
Materiale:
Nylon Cloth
Polyester
Quantità:
10,000 Pk.
1000 Pk.
2500 Pk.
Size:
0.25 x 1.875 in. (L x W)
0.375 in. dia.
1.437 x 1 in. (L x W)
2.625 x 0.6 in. (L x W)
2.625 x 1 in. (L x W)
Dimensione della confezione:
1 PK
1 confezione
Codice prodotto. 10407272
Marca: Brady™ 089405
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Labels for Desktop Laser Printers ideal for rating plates, asset identification, and general purpose labeling applications.
  • Durable, chemical- and solvent-resistant labels for use with a variety of laser printers.
  • High resolution, good solvent and smudge resistance, moderate to high temperature performance.
  • Withstand extreme laboratory environments.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815)
Descrizione LaserTab Laser Printable Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Display Consignment
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Nylon Cloth
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Freezers, Liquid Nitrogen, Autoclaves, Hot Water Baths, Laboratory Labeling and Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) Laser Printers
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 12.70 mm
Include Pack of 9 Sheets
Etichette per riga 15
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 2565 Labels/Pack
Quantità 2500 Pk.
Forma Round
Size 0.375 in. dia.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Spessore (sistema imperiale) 6.5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.165 mm
Dimensions (LxW) 0.375 x 0.375 in. (9.35 x 9.35 mm)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Larghezza (sistema metrico) 9.52 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 12.70 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.37 in.
Diametro (sistema metrico) 0.952 cm
Alternate Part Number LAT-60-799-2.5