Learn More
Brady™ Labels for Desktop Laser Printers
Codice prodotto. 10734623
Click to view available options
Colore:
Translucent
White
Materiale:
Nylon Cloth
Polyester
Quantità:
10,000 Pk.
1000 Pk.
2500 Pk.
Size:
0.25 x 1.875 in. (L x W)
0.375 in. dia.
1.437 x 1 in. (L x W)
2.625 x 0.6 in. (L x W)
2.625 x 1 in. (L x W)
Dimensione della confezione:
1 PK
1 confezione
Codice prodotto. 10734623
Marca: Brady™ 089403
Labels for Desktop Laser Printers ideal for rating plates, asset identification, and general purpose labeling applications.
  • Durable, chemical- and solvent-resistant labels for use with a variety of laser printers.
  • High resolution, good solvent and smudge resistance, moderate to high temperature performance.
  • Withstand extreme laboratory environments.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Descrizione LaserTab Laser Printable Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore Translucent
Display Consignment
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Freezers, Liquid Nitrogen, Autoclaves, Hot Water Baths, Laboratory Labeling and Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) Laser printer
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 27.94 mm
Include Pack of 48 Sheets
Etichette per riga 7
Min. Operating Temperature (Metric) -70°C
N. per confezione 1008 Labels/Pack
Quantità 1000 Pk.
Forma Rectangle
Size 2.625 x 1 in. (L x W)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 2 mil
Spessore (sistema metrico) 0.051 mm
Dimensions (LxW) 2.625 x 1 in. (66.68 x 25.4 mm)
Lunghezza (sistema imperiale) 2.625 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.625 in.
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 66.67 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 25.40 mm
Alternate Part Number LAT-58-361-1