Learn More
Brady™ LABXPERT™ Printer Freezerbondz Labels
Codice prodotto. p-4375906
Click to view available options
Colore:
Nero su arancione, Orange
Nero su giallo, Yellow
Nero su rosso, Red
Altezza (sistema imperiale):
0.3 in.
0.5 in.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
Codice prodotto. 10674343
Marca: Brady™ 060921
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Eccellenti prestazioni con climi freddi
  • Made of Freezerbondz polyester or nylon cloth
  • Can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Ideal for autoclave, freezer, hot water baths (100°C), liquid nitrogen
  • For use with centrifuge tube, cryo vial, eppendorf tube, laboratory identification
  • Moisture resistance
  • Smooth surface with matte finish
  • Compatible with LABXPERT printer
Specifica
Certificazione/Conformità UL, RoHS 2002/95/CE
Descrizione Montaggio a superficie
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Nero su arancione, Orange
Finitura Opaco
Materiale Tela di nylon
Da utilizzare con (applicazione) Identificazione generale e industriale, identificazione in laboratorio, fiale, tappi di fiale
Etichette per riga 1
Quantità 225/Pk.
Forma Round
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Spessore (sistema metrico) 0.165 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0,3in.
Altezza (sistema imperiale) 0.3 in.
Altezza (sistema metrico) 0.9 cm
Diametro (sistema metrico) 9.53 mm