Learn More
Brady™ Etichette per stampante LABXPERT™
Codice prodotto. 10153042
Click to view available options
Quantità:
150 rullo/i
175/Pk.
Altezza (sistema metrico):
1.52 cm
5.58 cm
5.71 cm
Materiale:
Freezerbondz I Polyester
Poliestere
Self-laminating Polyester
Larghezza (sistema imperiale):
1.5 in.
2.62 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
1 ROLL
Codice prodotto. 10153042
Marca: Brady™ 060905
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Etichette da laboratorio speciali ideate per queste specifiche etichettatrici
  • Printable, self-laminating high-performance laboratory identification for LABXPERT printer.
  • Polyester label withstands temps -196° to +121°C
Ultrathin construction prevents jamming in racks & centrifuge
Specifica
Descrizione Montaggio a superficie
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore Black, White
Finitura Opaco
Formato Cartridge (Label)
Materiale Freezerbondz I Polyester
Product Type Laboratory Label
Da utilizzare con (applicazione) Conical tube, laboratory identification, tube
Da utilizzare con (apparecchiatura) LabXpert™ Printer
Quantità 175/Pk.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320.8 to 249.8°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +121°C
Spessore (sistema metrico) 0.053 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 38.10 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.2 in.
Altezza (sistema metrico) 5.58 cm