Learn More
Brady™ Etichette per stampante LABXPERT™
Click to view available options
Quantità:
150 rullo/i
175/Pk.
Altezza (sistema metrico):
1.52 cm
5.58 cm
5.71 cm
Materiale:
Freezerbondz I Polyester
Poliestere
Self-laminating Polyester
Larghezza (sistema imperiale):
1.5 in.
2.62 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
1 ROLL
Descrizione
- Printable, self-laminating high-performance laboratory identification for LABXPERT printer.
- Polyester label withstands temps -196° to +121°C
Specifica
Specifica
| Descrizione | Montaggio a superficie |
| Tipo di adesivo | Resina acrilica permanente, Permanent |
| Colore | Nero su bianco, semitrasparente, White, Translucent |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Cartuccia, etichetta |
| Materiale | Poliestere |
| Product Type | Etichetta da laboratorio |
| Da utilizzare con (applicazione) | Provetta per centrifuga, fiala criogenica, provetta Eppendorf, identificazione in laboratorio, provetta, fiala |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stampante LabXpert™ |
| Etichette per riga | 1 |
| Vedi altri risultati |