Learn More
Brady™ Cartucce di etichette in poliestere per stampanti BMP™21-PLUS e BMP™21-LAB
Click to view available options
Colore:
Bianco
Clear
Trasparente
White
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21 Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer, IDPAL Handheld Label Maker, LABPAL Handheld Label Maker
Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer
Materiale:
Poliestere
Poliestere (B-430)
Polyester (B-430)
Larghezza (sistema metrico):
6.35 mm
9.53 mm
12.7 mm
12.70 mm
19,05 mm
19.05 mm
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Description
- For smooth surface indoor labeling
- Made of white or clear self laminating polyester material
- Glossy finish and permanent acrylic adhesive
- Compatible with Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21 LAB Label Printer, BMP21 Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer, IDPAL Handheld Label Maker, LABPAL Handheld Label Maker
- M21-250-423, M21-250-430 and M21-250-430-WT-CL are compatible only with the BMP™21-PLUS printer
Applications:
Asset Tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General ID, General Identification, General Purpose ID, Location ID, Outlet/Jack ID, Patch Panel, Patch Panel - ID Port, Plate, Rating Plates, DataComm Equipment
Compliance
Conformità RoHS, certificazione UL, omologazione CSA, omologazione AGA, assenza di alogeni (DIN VDE 0472/parti 815)
Specifications
Specifications
| Product Type | Label Cartridge |
| Colore | Trasparente |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer |
| Materiale | Poliestere |
| Print Technology | Trasferimento termico |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 21 piedi |
| Larghezza (sistema imperiale) | 0.5 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 6.4 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.7 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 6.4 cm |
| Show More |