Learn More
Brady™ Cartucce di etichette in poliestere per stampanti BMP™21-PLUS e BMP™21-LAB
Polyester Label Cartridges for use with BMP™21-PLUS and BMP™21-LAB printers.
Marca: Brady™ 110896
27.94 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- For smooth surface indoor labeling
- Made of white or clear self laminating polyester material
- Glossy finish and permanent acrylic adhesive
- Compatible with Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21 LAB Label Printer, BMP21 Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer, IDPAL Handheld Label Maker, LABPAL Handheld Label Maker
- M21-250-423, M21-250-430 and M21-250-430-WT-CL are compatible only with the BMP™21-PLUS printer
Applications:
Asset Tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General ID, General Identification, General Purpose ID, Location ID, Outlet/Jack ID, Patch Panel, Patch Panel - ID Port, Plate, Rating Plates, DataComm Equipment
Compliance
Conformità RoHS, certificazione UL, omologazione CSA, omologazione AGA, assenza di alogeni (DIN VDE 0472/parti 815)
Specifica
Cartuccia di etichette | |
Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer | |
Thermal Transfer | |
0.3 in. | |
9.53 mm | |
0.076 mm | |
Permanente | |
Lucido | |
-70°C to +110°C | |
Tracciamento delle risorse, codici a barre, ID componenti, inserti, ID apparecchiature, ID generale, ID per scopi generali, ID ubicazioni, ID prese o jack, ID quadri elettrici, porte, piastre, targhette dati |
Bianco | |
Poliestere | |
21 piedi | |
6.4 m | |
6.4 cm | |
21 x 0.3 x 21 piedi (6.4m x 9.53 x 6.4 cm) | |
Montaggio a superficie | |
Cartuccia, etichetta | |
AGA, CSA, senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815), UL | |
1 rullo/i |